CAS RN 186803-48-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(2R,3S)-2,3,4-Trihidroxi-Gamma-butirolactona 2,3-Ciclohexil Cetal, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(2R,3S)-2,3,4-Trihidroxi-Gamma-butirolactona 2,3-Ciclohexil Cetal, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(2R,3S)-2,3,4-Trihidroxi-gamma-butirolactona 2,3-Ciclohexil cetal, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.