Learn More
(2R,3S)-2,3,4-Trihidroxi-gamma-butirolactona 2,3-Ciclohexil cetal, TRC
Código de producto. 30456582
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30456582 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30456582 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT795070250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R,3S)-2,3,4-Trihydroxy-gamma-butyrolactone 2,3-Cyclohexyl Ketal
CAS 186803-48-5
Fórmula molecular C10H14O5
Cantidad 250 mg
Sinónimo (3'aR,6'aS)-Dihydro-6'-hydroxy-spiro[cyclohexane-1,2'-furo[3,4-d][1,3]dioxol]-4'(3'aH)-one
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14O5/c11-8-6-7(9(12)13-8)15-10(14-6)4-2-1-3-5-10/h6-8,11H,1-5H2/t6-,7+,8?/m0/s1
SMILES OC1OC(=O)[C@@H]2OC3(CCCCC3)O[C@H]12
Nombre IUPAC (3aR,6aS)-6-hidroxiespiro[6,6a-dihidro-3aH-furo[3,4-d][1,3]dioxol-2,1'-ciclohexano]-4-ona
Peso molecular (g/mol) 214.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.0841
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.