Learn More
(2R,3S)-2,3,4-Trihidroxi-Gamma-butirolactona 2,3-Ciclohexil Cetal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R,3S)-2,3,4-Trihydroxy-gamma-butyrolactone 2,3-Cyclohexyl Ketal |
| CAS | 186803-48-5 |
| Fórmula molecular | C10H14O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (3'aR,6'aS)-Dihydro-6'-hydroxy-spiro[cyclohexane-1,2'-furo[3,4-d][1,3]dioxol]-4'(3'aH)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14O5/c11-8-6-7(9(12)13-8)15-10(14-6)4-2-1-3-5-10/h6-8,11H,1-5H2/t6-,7+,8?/m0/s1 |
| SMILES | OC1OC(=O)[C@@H]2OC3(CCCCC3)O[C@H]12 |
| Nombre IUPAC | (3aR,6aS)-6-hidroxiespiro[6,6a-dihidro-3aH-furo[3,4-d][1,3]dioxol-2,1'-ciclohexano]-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 214.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.0841 |