CAS RN 1867157-28-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-Ciclopropil-4-metil-1h-pirazol-5-carboxílico (>80%), TRC
CAS: 1867157-28-5 Fórmula molecular: C8H10N2O2 Peso molecular (g/mol): 166.18 Sinónimo: 5-Cyclopropyl-4-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic Acid Nombre IUPAC: 5-ciclopropil-4-metil-1H-pirazol-3-carboxílico SMILES: Cc1c([nH]nc1C(=O)O)C2CC2