Learn More
3-Ciclopropil-4-metil-1h-pirazol-5-carboxílico (>80%), TRC
Código de producto. 30367033
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367033 100 mg 100 miligramos
30353522 500 mg 500 miligramos
30364044 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30367033 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC230576100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1867157-28-5
Fórmula molecular C8H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 166.18
Sinónimo 5-Cyclopropyl-4-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic Acid
Nombre IUPAC 5-ciclopropil-4-metil-1H-pirazol-3-carboxílico
SMILES Cc1c([nH]nc1C(=O)O)C2CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyclopropyl-4-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N2O2/c1-4-6(5-2-3-5)9-10-7(4)8(11)12/h5H,2-3H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0742