accessibility menu, dialog, popup

UserName

BrBr

CAS RN 186517-01-1

IUPAC Nombre: 2,6-dibromoanthracene
Sinónimos: 2,6-dibromoanthracene
Peso molecular (g/mol): 336.03
Fórmula molecular: C14H8Br2
InChi Key: BPRGLVVFWRNXEP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrC1=CC2=CC3=CC=C(Br)C=C3C=C2C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados