Learn More
2,6-dibromoantraceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dibromoanthracene |
| CAS | 186517-01-1 |
| Fórmula molecular | C14H8Br2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H8Br2/c15-13-3-1-9-5-12-8-14(16)4-2-10(12)6-11(9)7-13/h1-8H |
| SMILES | Brc1ccc2cc3cc(Br)ccc3cc2c1 |
| Nombre IUPAC | 2,6-dibromoantraceno |
| Peso molecular (g/mol) | 336.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 333.8993 |