accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3FMgBr

CAS RN 186496-59-3

IUPAC Nombre: magnesium(2+) 5-fluoro-2-methylbenzen-1-ide bromide
Sinónimos: magnesium(2+) 5-fluoro-2-methylbenzen-1-ide bromide
Peso molecular (g/mol): 213.33
Fórmula molecular: C7H6BrFMg
InChi Key: QMSOVQIRHRUQIX-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Mg++].[Br-].CC1=CC=C(F)C=[C-]1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados