CAS RN 1864058-89-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
6,7-Dihidro-2-(1-pirolidinilo)-5H-pirroliro[3,4-d]pirimidina Dihidrocloruro;, TRC
CAS: 1864058-89-8 Fórmula molecular: C10H14N4 . 2(HCl) Peso molecular (g/mol): 263.16 Sinónimo: 1-[5H,6H,7H-Pyrrolo[3,4-d]pyrimidin-2-yl]pyrrolidine Dihydrochloride Nombre IUPAC: 2-pirrolidina-1-il-6,7-dihidro-5H-pirimidina[3,4-d]pirimidina; Dihidrocloruro SMILES: Cl.Cl.C1CCN(C1)c2ncc3CNCc3n2