Learn More
6,7-Dihidro-2-(1-pirolidinilo)-5H-pirroliro[3,4-d]pirimidina Dihidrocloruro;, TRC
Código de producto. 30418614
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30418614 100 mg -
30410143 1 g 1 g
30413587 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30418614 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP184751100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1864058-89-8
Fórmula molecular C10H14N4 . 2(HCl)
Peso molecular (g/mol) 263.16
Sinónimo 1-[5H,6H,7H-Pyrrolo[3,4-d]pyrimidin-2-yl]pyrrolidine Dihydrochloride
Nombre IUPAC 2-pirrolidina-1-il-6,7-dihidro-5H-pirimidina[3,4-d]pirimidina; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.C1CCN(C1)c2ncc3CNCc3n2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6,7-Dihydro-2-(1-pyrrolidinyl)-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine Dihydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N4.2ClH/c1-2-4-14(3-1)10-12-6-8-5-11-7-9(8)13-10;;/h6,11H,1-5,7H2;2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.0752