accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NO

CAS RN 185964-60-7

IUPAC Nombre: 1-methylpyrrolidin-2-one
Sinónimos: methylpyrrolidone NMP N-methyl-gamma-butyrolactam
Peso molecular (g/mol): 99.13
Fórmula molecular: C5H9NO
InChi Key: SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN1CCCC1=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados