Learn More
1-Metil-2-pirrolidinona-d9, 97 % (isotópico), Thermo Scientific™
Código de producto. 11394418
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11394418 1 g 1 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11394418 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042336.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Disolvente para RMN
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-2-pyrrolidinone-d9
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota Isotopic
Temperatura de inflamación 86°C (187°F)
Cantidad 1 g
CAS 185964-60-7
Punto de fusión -24°C
Punto de ebullición 81°C to 82°C (10mmHg)
Fórmula molecular C5H9NO
Número MDL MFCD00148961
Sinónimo n-methyl-d3-2-pyrrolidinone-d6, 1-∼2∼h_3_ methyl ∼2∼h_6_ pyrrolidin-2-one, 1-methyl-2-pyrrolidinone-d9, 1-methyl-d3-2-pyrrolidinone-d6, 1-methyl-2-pyrrolidinone-d isotopic, n-methyl-d3-2-pyrrolidinone-d6, 98 atom % d, 1-2 h? methyl 2 h? pyrrolidin-2-one
Información de solubilidad Soluble in water,chloroform(unlabeled),and methanol(unlabeled).
Clave InChI SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1CCCC1=O
Nombre IUPAC 3,3,4,4,5,5-hexadeuterio-1-(trideuteriometil)pirrolidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 99.13
PubChem CID 16217555
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.21
Porcentaje de pureza 97%