CAS RN 185626-66-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
[4-[4-(4-clorofenil)-4-hidroxi-1-piperidinil]fenil]ciclopropilmetanona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
[4-[4-(4-clorofenil)-4-hidroxi-1-piperidinil]fenil]ciclopropilmetanona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.