Learn More
[4-[4-(4-clorofenil)-4-hidroxi-1-piperidinil]fenil]ciclopropilmetanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]phenyl]cyclopropylmethanone |
| CAS | 185626-66-8 |
| Fórmula molecular | C21H22ClNO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | De(1-(4-fluorophenyl)butan-1-one) N-(cyclopropyl(phenyl)methanone) Haloperidol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H22ClNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(25)11-13-23(14-12-21)19-9-3-16(4-10-19)20(24)15-1-2-15/h3-10,15,25H,1-2,11-14H2 |
| SMILES | OC1(C2=CC=C(Cl)C=C2)CCN(C3=CC=C(C(C4CC4)=O)C=C3)CC1 |
| Nombre IUPAC | [4-[4-(4-clorofenil)-4-hidroxipiperidin-1-il]fenil]-ciclopropilmetanona |
| Peso molecular (g/mol) | 355.86 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 355.1339 |