CAS RN 1855-09-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1-Fenil-1,2-propanediol (mezcla de diastereomeros), TRC
CAS: 1855-09-0 Fórmula molecular: C9H12O2 Peso molecular (g/mol): 152.19 Sinónimo: (RS,RS)-2-Methyl-1-phenyl-1,2-ethanediol,1,2-Dihydroxy-1-phenylpropane,1-Phenyl-1,2-dihydroxypropane Nombre IUPAC: 1-fenilpropano-1,2-diol SMILES: OC(C1=CC=CC=C1)C(O)C