Learn More
1-Fenil-1,2-propanediol (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30134416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134416 250 mg 250 miligramos
30011247 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134416 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP336095250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1855-09-0
Fórmula molecular C9H12O2
Peso molecular (g/mol) 152.19
Sinónimo (RS,RS)-2-Methyl-1-phenyl-1,2-ethanediol, 1,2-Dihydroxy-1-phenylpropane, 1-Phenyl-1,2-dihydroxypropane
Nombre IUPAC 1-fenilpropano-1,2-diol
SMILES OC(C1=CC=CC=C1)C(O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-1,2-propanediol (Mixture of Diastereomers)
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O2/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9-11H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0837