accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 18546-37-7

IUPAC Nombre: (2S,4R,5S)-oxane-2,4,5-triol
Sinónimos: L-deoxyribose
Peso molecular (g/mol): 134.13
Fórmula molecular: C5H10O4
InChi Key: ZVQAVWAHRUNNPG-WISUUJSJSA-N
SMILES: O[C@@H]1C[C@@H](O)[C@@H](O)CO1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados