Learn More
2-Desoxi-L-ribosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Deoxy-L-ribose |
| CAS | 18546-37-7 |
| Fórmula molecular | C5H10O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Deoxy-L-erythro-pentose, L-2-Deoxyribose |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O4/c6-2-1-4(8)5(9)3-7/h2,4-5,7-9H,1,3H2 |
| SMILES | OC[C@@H]1OC(O)C[C@@H]1O |
| Peso molecular (g/mol) | 134.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.0579 |