accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNFCl

CAS RN 18529-04-9

IUPAC Nombre: 4-chloro-7-fluoro-2-methylquinoline
Sinónimos: 4-chloro-7-fluoro-2-methylquinoline
Peso molecular (g/mol): 195.62
Fórmula molecular: C10H7ClFN
InChi Key: BBZQRRHOPBBNRO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(Cl)=C2C=CC(F)=CC2=N1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados