Learn More
4-Cloro-7-fluoro-2-metilquinolina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460010
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460010 5 g 5 g
11450010 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11460010 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50554.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18529-04-9 | C10H7ClFN | 195.621 g/mol
4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinoline is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-cloro-7-fluoro-2-metilquinolina se utiliza como intermedio farmacéuticos.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes. Almacenar en un área fresca, seca y bien ventilada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18529-04-9
Fórmula molecular C10H7ClFN
Peso molecular (g/mol) 195.621
Número MDL MFCD00272333
Clave InChI BBZQRRHOPBBNRO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinoline,4-chloro-7-fluoro-2-methyl, acmc-1bvel, 4-chloro-7-fluoroquinaldine
PubChem CID 15151230
Nombre IUPAC 4-cloro-7-fluoro-2-metilquinolina
SMILES CC1=NC2=C(C=CC(=C2)F)C(=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinoline
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.63
Porcentaje de pureza 95%