accessibility menu, dialog, popup

UserName

NOOHClCl

CAS RN 184416-84-0

IUPAC Nombre: 2,3-dichloropyridine-4-carboxylic acid
Sinónimos: 2,3-dichloropyridine-4-carboxylic acid
Peso molecular (g/mol): 192
Fórmula molecular: C6H3Cl2NO2
InChi Key: VGKZZKKTZKRCPA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=C(Cl)C(Cl)=NC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados