Learn More
Ácido 2,3-dicloropiridina-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15440579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15440579 5 g 5 g
15430579 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15440579 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63733.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 184416-84-0
Fórmula molecular C6H3Cl2NO2
Peso molecular (g/mol) 192.00
Número MDL MFCD01861977
Clave InChI VGKZZKKTZKRCPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dichloroisonicotinic acid, dichloroisonicotinic acid, 4-carboxy-2,3-dichloropyridine, 2,3-dichloro-4-pyridinecarboxylic acid, 2,3-dichloropyridine-4-carboxylicacid, 2,3-dichloro pyridine-4-carboxylic acid, pubchem22306, acmc-1cbyj, 2,3-dichloroisonicotinicacid, 2,3-dichloro-isonicotinic acid
PubChem CID 2736083
Nombre IUPAC ácido 2,3-dicloropiridina-4-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=C(Cl)C(Cl)=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichloropyridine-4-carboxylic acid
Punto de fusión 203°C to 207°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido