accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHOH

CAS RN 1844-01-5

IUPAC Nombre: 4-[(4-hydroxyphenyl)diphenylmethyl]phenol
Sinónimos: 4-[(4-hydroxyphenyl)diphenylmethyl]phenol
Peso molecular (g/mol): 352.43
Fórmula molecular: C25H20O2
InChi Key: BATCUENAARTUKW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(O)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados