Learn More
4,4'-dihidroxitetrafenilmetano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bisphenol BP |
| CAS | 1844-01-5 |
| Fórmula molecular | C25 H20 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Phenol, 4,4'-(diphenylmethylene)di- (6CI,7CI,8CI), 4,4'-(Diphenylmethylene)bis[phenol], 1,1-Diphenyl-1,1-bis(4-hydroxyphenyl)methane, 4,4'-Dihydroxytetraphenylmethane, Bis(4-hydroxyphenyl)diphenylmethane, Bis(p-hydroxyphenyl)diphenylmethane, BisP-DP, Bisphenol BP, Bisphenol TP, NSC 30848 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H20O2/c26-23-15-11-21(12-16-23)25(19-7-3-1-4-8-19,20-9-5-2-6-10-20)22-13-17-24(27)18-14-22/h1-18,26-27H |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccc(O)cc4 |
| Nombre IUPAC | 4-[(4-hidroxifenil)-difenilmetil]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 352.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 352.1463 |