accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOHO

CAS RN 1843-05-6

IUPAC Nombre: 2-benzoyl-5-(octyloxy)phenol
Sinónimos: benzophenone 12 uvinul M 408 sanduvor 3035 seikalizer E chimassorb 81 rhodialux P benzon OO uvinul 408 spectra-sorb UV 531 UV 1 (ultroviolet absorber)
Peso molecular (g/mol): 326.44
Fórmula molecular: C21H26O3
InChi Key: QUAMTGJKVDWJEQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCOC1=CC=C(C(=O)C2=CC=CC=C2)C(O)=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (2)
  • (2)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)