Learn More
2-Hidroxi-4-n-octiloxibenzofenona, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11352607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11352607 100 g 100 g
11342607 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11750.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1843-05-6
Fórmula molecular C21H26O3
Peso molecular (g/mol) 326.436
Número MDL MFCD00027327
Clave InChI QUAMTGJKVDWJEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo octabenzone, 2-hydroxy-4-n-octyloxybenzophenone, benzophenone-12, 2-hydroxy-4-octyloxy phenyl phenyl methanone, benzon oo, 2-hydroxy-4-octyloxy benzophenone, benzophenone 12, cyasorb uv 531, spectra-sorb uv 531, sumisorb 130
PubChem CID 15797
Nombre IUPAC (2-hidroxi-4-octoxifenil)-fenilmetanona
SMILES CCCCCCCCOC1=CC(=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-4-n-octyloxybenzophenone
Punto de fusión 46°C to 49°C
Cantidad 100 g
Beilstein 1915198
Índice Merck 14,6742
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.44
Porcentaje de pureza 99%