Learn More
2-Hidroxi-4-(octoxi)benzofenona, TRC
Código de producto. 30135116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135116 100 g 100 g
30005337 25 g 25 g
30005986 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135116 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH951098100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1843-05-6
Fórmula molecular C21 H26 O3
Peso molecular (g/mol) 326.43
Sinónimo Benzophenone, 2-hydroxy-4-(octyloxy)- (6CI,8CI), [2-Hydroxy-4-(octyloxy)phenyl]phenylmethanone, 2-Benzoyl-5-octyloxyphenol, 2-Hydroxy-4-(n-octyloxy)benzophenone, 2-Hydroxy-4-(octyloxy)benzophenone, 2-Hydroxy-4-n-octoxybenzophenone, 2-Hydroxy-4-octoxybenzophenone, 4-(Octyloxy)-2-hydroxybenzophenone, 4-n-Octyloxy-2-hydroxybenzophenone, ADK Stab 1413, ARO 8, Adeka 1413, Aduvex 248, Advastab 46, Anti-UV P, Asahi 1413, Benzon OO, Benzophenone 12, C 81, Carstab 700, Chimassorb 81, Cyasorb 531, Cyasorb UV 531, Cyasorb UV 532, Cytec UV 531, GW 531, Hostavin ARO 8, LA 1413, Lowilite 22, Mark 1413, NSC 163400, Octabenzone, Ongrostab HOB, Rhodialux P, Sanduvor 3035, Seesorb 102, Seikalizer E, Specta-Sorb UV 531, Spectra-Sorb UV 531, Sumisorb 130, UF 4, UV 1, UV 1 (ultraviolet absorber), UV 531, Uvinul 3008, Uvinul M 408, V 130, Viosorb 130, Zislizer E
Nombre IUPAC (2-hidroxi-4-octoxifenil)-fenilmetanona
SMILES CCCCCCCCOc1ccc(C(=O)c2ccccc2)c(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-4-(octyloxy)benzophenone
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26O3/c1-2-3-4-5-6-10-15-24-18-13-14-19(20(22)16-18)21(23)17-11-8-7-9-12-17/h7-9,11-14,16,22H,2-6,10,15H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.1882