accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COH(E)

CAS RN 18409-17-1

IUPAC Nombre: (2E)-oct-2-en-1-ol
Sinónimos: (2E)-oct-2-en-1-ol
Peso molecular (g/mol): 128.22
Fórmula molecular: C8H16O
InChi Key: AYQPVPFZWIQERS-VOTSOKGWSA-N
SMILES: CCCCC\C=C\CO
Punto de ebullición 
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados