Learn More
trans-2-Octen-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438526
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11438526 100 g 100 g
11418526 5 g 5 g
11428526 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11438526 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15960.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18409-17-1 | C8H16O | 128.215 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18409-17-1
Fórmula molecular C8H16O
Peso molecular (g/mol) 128.215
Número MDL MFCD00014057
Clave InChI AYQPVPFZWIQERS-VOTSOKGWSA-N
Sinónimo trans-2-octen-1-ol, e-oct-2-en-1-ol, e-2-octen-1-ol, 2-octenol, 2-octen-1-ol, e, 2-octen-1-ol, 2e-octen-1-ol, unii-k54st7v77u, 2-octen-1-ol, 2e, 2e-oct-2-en-1-ol
PubChem CID 5318599
Nombre IUPAC (E)-oct-2-en-1-ol
SMILES CCCCCC=CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-Octen-1-ol
Densidad 0.85
Punto de ebullición 88°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Índice de refracción 1.4465
Cantidad 100 g
Beilstein 1720707
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.22
Porcentaje de pureza 97%