CAS RN 183241-73-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Tocris Bioscience™ Lac-Phe
Metabolite generated by cytosol nonspecific dipeptidase (CNDP2) during intense exercise
2
N-Lactilo-Fenilalanina, TRC
CAS: 183241-73-8 Fórmula molecular: C12H15NO4 Peso molecular (g/mol): 237.25 Sinónimo: ((S)-2-Hydroxypropanoyl)-L-phenylalanine,N-[(2S)-2-Hydroxy-1-oxopropyl]-L-phenylalanine; Nombre IUPAC: (2S)-2-[[(2S)-2-hidroxipropanoil]amino]-3-ácido fenilpropanoico SMILES: C[C@H](O)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O