Learn More
N-Lactilo-Fenilalanina, TRC
Código de producto. 17954445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17954445 50 mg 50 miligramos
17941535 100 mg 100 miligramos
17913345 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17954445 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL16531550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 183241-73-8
Fórmula molecular C12H15NO4
Peso molecular (g/mol) 237.25
Sinónimo ((S)-2-Hydroxypropanoyl)-L-phenylalanine, N-[(2S)-2-Hydroxy-1-oxopropyl]-L-phenylalanine;
Nombre IUPAC (2S)-2-[[(2S)-2-hidroxipropanoil]amino]-3-ácido fenilpropanoico
SMILES C[C@H](O)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Lactoyl-Phenylalanine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15NO4/c1-8(14)11(15)13-10(12(16)17)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10,14H,7H2,1H3,(H,13,15)(H,16,17)/t8-,10-/m0/s1
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.1001
Porcentaje de pureza >95%