CAS RN 1831164-04-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
21-Acetoxi-11-oxo-16Alfa,17Alfa-propilmetilendioxpregna-1,4-dieno-3,20-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
21-Acetoxi-11-oxo-16Alfa,17Alfa-propilmetilendioxpregna-1,4-dieno-3,20-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.