Learn More
21-Acetoxi-11-oxo-16Alfa,17Alfa-propilmetilendioxpregna-1,4-dieno-3,20-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 21-Acetoxy-11-oxo-16alpha,17alpha-propylmethylenedioxpregna-1,4-diene-3,20-dione |
| CAS | 1831164-04-5 |
| Fórmula molecular | C27H34O7 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 21-Acetoxy-11-oxo-16a,17a-propylmethylenedioxpregna-1,4-diene-3,20-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H34O7/c1-5-6-23-33-22-12-19-18-8-7-16-11-17(29)9-10-25(16,3)24(18)20(30)13-26(19,4)27(22,34-23)21(31)14-32-15(2)28/h9-11,18-19,22-24H,5-8,12-14H2,1-4H3/t18-,19-,22+,23?,24+,25-,26-,27+/m0/s1 |
| SMILES | O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]([C@@](C[C@@H](OC(CCC)O3)[C@]43C(COC(C)=O)=O)([H])[C@]4(C)C5)([H])[C@]2([H])C5=O)=C1 |
| Nombre IUPAC | acetato de 2-((6aR,6bS,8aS,8bS,11aR,12aS,12bS)-6a,8a-dimetil-4,7-dioxo-10-propil-1,2,4,6a,6b,7,8,8a,11a,12,12a,12b-dodecahidro-8bH-nafto[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxol-8b-il)-2-oxoetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 470.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 470.23 |