CAS RN 1831130-33-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Éster de pinacol del ácido 2-amino-3-fluorobencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1831130-33-6 Sinónimo: 2-fluoro-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline,2-amino-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester,2-amino-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester,2-fluoro-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenamine