Learn More
Éster de pinacol del ácido 2-amino-3-fluorobencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15486946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15486946 250 mg 250 miligramos
15476946 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15486946 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62033.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1831130-33-6
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1831130-33-6
Sinónimo 2-fluoro-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 2-amino-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 2-amino-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-fluoro-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenamine
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.08
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido