CAS RN 1827-27-6
IUPAC Nombre:
6-fluoropyridin-3-amine
Sinónimos:
5-amino-2-fluoropyridine
Peso molecular (g/mol):
112.11
Fórmula molecular:
C5H5FN2
InChi Key:
YTHMOBMZVVFNBE-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NC1=CN=C(F)C=C1
1
–
1
de
1
resultados
1
5-Amino-2-fluoropiridina, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1827-27-6 Fórmula molecular: C5H5FN2 Peso molecular (g/mol): 112.11 Número MDL: MFCD01632180 Clave InChI: YTHMOBMZVVFNBE-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: 5-amino-2-fluoropyridine,2-fluoro-5-aminopyridine,3-amino-6-fluoropyridine,6-fluoro-pyridin-3-ylamine,6-fluoro-3-pyridinamine,3-pyridinamine, 6-fluoro,6-fluoro-3-pyridylamine,6-fluoro-3-pyridineamine,5-amine-2-fluoropyridine,6-fluoropyridine-3-amine PubChem CID: 819440 Nombre IUPAC: 6-fluoropiridin-3-amina SMILES: NC1=CN=C(F)C=C1