Learn More
5-Amino-2-fluoropiridina, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15433997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15433997 5 g 5 g
15423997 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15433997 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30872.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1827-27-6
Fórmula molecular C5H5FN2
Peso molecular (g/mol) 112.11
Número MDL MFCD01632180
Clave InChI YTHMOBMZVVFNBE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-2-fluoropyridine, 2-fluoro-5-aminopyridine, 3-amino-6-fluoropyridine, 6-fluoro-pyridin-3-ylamine, 6-fluoro-3-pyridinamine, 3-pyridinamine, 6-fluoro, 6-fluoro-3-pyridylamine, 6-fluoro-3-pyridineamine, 5-amine-2-fluoropyridine, 6-fluoropyridine-3-amine
PubChem CID 819440
Nombre IUPAC 6-fluoropiridin-3-amina
SMILES NC1=CN=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2-fluoropyridine
Punto de fusión 88°C to 91°C
Olor Characteristic
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.11
Porcentaje de pureza ≥97%