CAS RN 18268-76-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
2-Cloro-4-hidroxi-5-metoxibenzaldehído, TRC
CAS: 18268-76-3 Fórmula molecular: C8 H7 Cl O3 Peso molecular (g/mol): 186.59 Sinónimo: 6-Chlorovanillin,Benzaldehyde, 2-chloro-4-hydroxy-5-methoxy-,Vanillin, 6-chloro- (8CI),2-Chloro-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde,6-Chlorovanillin,6-Monochlorovanillin,NSC 95796 Nombre IUPAC: 2-cloro-4-hidroxi-5-metoxibenzaldehído SMILES: COc1cc(C=O)c(Cl)cc1O
2
6-clorovainillina, Dr. Ehrenstorfer
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.