Learn More
2-Cloro-4-hidroxi-5-metoxibenzaldehído, TRC
Código de producto. 30354850
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30354850 50 mg
30352185 25 mg
30354740 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30354850 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC61162050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18268-76-3
Fórmula molecular C8 H7 Cl O3
Peso molecular (g/mol) 186.59
Sinónimo 6-Chlorovanillin, Benzaldehyde, 2-chloro-4-hydroxy-5-methoxy-, Vanillin, 6-chloro- (8CI), 2-Chloro-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde, 6-Chlorovanillin, 6-Monochlorovanillin, NSC 95796
Nombre IUPAC 2-cloro-4-hidroxi-5-metoxibenzaldehído
SMILES COc1cc(C=O)c(Cl)cc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chlorovanillin
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7ClO3/c1-12-8-2-5(4-10)6(9)3-7(8)11/h2-4,11H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0084