accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONONHNOO

CAS RN 1821-27-8

IUPAC Nombre: 4-nitro-N-(4-nitrophenyl)aniline
Sinónimos: 4-nitro-N-(4-nitrophenyl)aniline
Peso molecular (g/mol): 259.22
Fórmula molecular: C12H9N3O4
InChi Key: MTWHRQTUBOTQTE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)C1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados