Learn More
Bis-(4-nitrofenil)amina, TRC
Código de producto. 30010714
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010714 50 mg 50 miligramos
30006498 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010714 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB50611550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1821-27-8
Fórmula molecular C12 H9 N3 O4
Peso molecular (g/mol) 259.22
Nombre IUPAC 4-nitro-N-(4-nitrofenil)anilina
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(Nc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis-(4-nitrophenyl)amine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9N3O4/c16-14(17)11-5-1-9(2-6-11)13-10-3-7-12(8-4-10)15(18)19/h1-8,13H
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.0593