accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CH3COOOHBrBr

CAS RN 18181-80-1

IUPAC Nombre: propan-2-yl 2,2-bis(4-bromophenyl)-2-hydroxyacetate
Sinónimos: bromopropylate isopropyl 4,4'dibromobenzilate
Peso molecular (g/mol): 428.12
Fórmula molecular: C17H16Br2O3
InChi Key: FOANIXZHAMJWOI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)OC(=O)C(O)(C1=CC=C(Br)C=C1)C1=CC=C(Br)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados