Learn More
Bromopropilato 1000 μg/ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30314189
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30314189 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30314189 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10762000AC1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromopropylate
CAS 18181-80-1
Nombres de analitos o componentes Bromopropylate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H16 Br2 O3
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Bromopropylate
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16Br2O3/c1-11(2)22-16(20)17(21,12-3-7-14(18)8-4-12)13-5-9-15(19)10-6-13/h3-11,21H,1-2H3
SMILES CC(C)OC(=O)C(O)(c1ccc(Br)cc1)c2ccc(Br)cc2
Nombre IUPAC 2,2-bis(4-bromofenil)-2-hidroxiacetato de propan-2-ilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 428.12
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.9466 g/mol