Learn More
Bromopropilato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromopropylate |
| CAS | 18181-80-1 |
| Fórmula molecular | C17 H16 Br2 O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Benzilic acid, 4,4'-dibromo-, isopropyl ester (8CI), Acarol, Akpin, Akpinol, Bromopropylate, Folbex VA, GS 19851, Geigy 19851, Isopropyl 4,4'-dibromobenzilate, Isopropyl bis(4-bromophenyl)glycolate, Isopropyl dibromobenzilate, Nanocron, Neoron, Neoron (pesticide), Phenisobromolate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H16Br2O3/c1-11(2)22-16(20)17(21,12-3-7-14(18)8-4-12)13-5-9-15(19)10-6-13/h3-11,21H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)C(O)(c1ccc(Br)cc1)c2ccc(Br)cc2 |
| Nombre IUPAC | 2,2-bis(4-bromofenil)-2-hidroxiacetato de propan-2-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 428.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 425.9466 |