accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2BrNOONOO

CAS RN 1817-73-8

IUPAC Nombre: 2-bromo-4,6-dinitroaniline
Sinónimos: 2-bromo-4,6-dinitroaniline
Peso molecular (g/mol): 262.02
Fórmula molecular: C6H4BrN3O4
InChi Key: KWMDHCLJYMVBNS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=C(Br)C=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
Cantidad 
  • (2)
  • (2)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados