Learn More
2-Bromo-4,6-dinitro-benzenamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-4,6-dinitroaniline |
| CAS | 1817-73-8 |
| Fórmula molecular | C6 H4 Br N3 O4 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Benzenamine, 2-bromo-4,6-dinitro-, Aniline, 2-bromo-4,6-dinitro- (6CI,7CI,8CI), 2-Bromo-4,6-dinitrobenzenamine, 2,4-Dinitro-6-bromoaniline, 2-Bromo-4,6-dinitroaminobenzene, 2-Bromo-4,6-dinitroaniline, 6-Bromo-2,4-dinitroaniline, NSC 16572 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4BrN3O4/c7-4-1-3(9(11)12)2-5(6(4)8)10(13)14/h1-2H,8H2 |
| SMILES | Nc1c(Br)cc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-4,6-dinitroanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 262.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.9385 |