CAS RN 181516-96-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5,6-Dihydro Uracil-13C,15N2, TRC
CAS: 181516-96-1 Fórmula molecular: C313CH615N2O2 Peso molecular (g/mol): 117.08 Sinónimo: Dihydro-2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione-2-13C-1,3-15N2 SMILES: O=C(CC[15N]1[H])[15NH][13C]1=O