Learn More
5,6-Dihydro Uracil-13C,15N2, TRC
Código de producto. 30010548
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010548 25 mg 25 miligramos
30008208 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010548 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44999225MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 181516-96-1
Fórmula molecular C313CH615N2O2
Peso molecular (g/mol) 117.08
Sinónimo Dihydro-2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione-2-13C-1,3-15N2
SMILES O=C(CC[15N]1[H])[15NH][13C]1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6-Dihydro Uracil-13C,15N2
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H2,(H2,5,6,7,8)/i4+1,5+1,6+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.0404
Porcentaje de pureza >95%