CAS RN 1810852-60-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ Ac4GalNAlk
Metabolic chemical reporter for studying glycosylation and glycoproteins