CAS RN 1809224-82-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
delta7,9(11)-Dexametasona, TRC
CAS: 1809224-82-5 Fórmula molecular: C22 H26 O4 Peso molecular (g/mol): 354.44 Sinónimo: 17,21-Dihydroxy-16α-methylpregna-1,4,7,9(11)-tetraene-3,20-dione,Dexamethason Impurity K Nombre IUPAC: (10S,13S,14S,16R,17R)-17-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13,16-trimetil-12,14,15,16-tetrahidro-6H-ciclopenta[a]fenantotra-3-ona SMILES: C[C@@H]1C[C@H]2C3=CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)C3=CC[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO